Drucken
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
1.866.002
WITG1.866.002EA 170 EUR
WITG1.866.002
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Dropping funnels, cylindrical, stopcock with PTFE key and screw-thread retaling nut.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance