Drucken
Squibb-Scheidetrichter, Boro,250 ml, NS 29/32, abnehmbarem PTFE-Hahn, NS-PE-Stopfen, ungraduiert Bohrung 2,5 mm VE = 2 Stk. 1 * 2 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Squibb-Scheidetrichter, Boro,250 ml, NS 29/32, abnehmbarem PTFE-Hahn, NS-PE-Stopfen, ungraduiert Bohrung 2,5 mm VE = 2 Stk. 1 * 2 ST