Drucken
Messkolben, 25 ml, Klasse A, konformittsbescheinigt, NS14/23, DIFFICO braun, hergestellt aus DURAN Rohr, ohne Stopfen. 1 * 1 ST
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Messkolben, 25 ml, Klasse A, konformittsbescheinigt, NS14/23, DIFFICO braun, hergestellt aus DURAN Rohr, ohne Stopfen. 1 * 1 ST