Drucken
Flockungsanlage, JT-M6C
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
DH.WJT06020
WITGDH.WJT06020EA 2570 EUR
WITGDH.WJT06020
Flockungsanlage, JT-M6C
Flockulatoren
  • Ausflockungstests in Laboren zur Wasseraufbereitung
  • Gerinnungsmittelchemie
Sicherheitsvorrichtung:
Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
Fehlerstatus
Sperrmodus
Überlastungsschutz
Überhitzungsschutz
LED-Betriebsanzeige
Merkmale:
20 bis 300 U/min
6 Positionen
6 Lichtquellen
Programmierbare Funktionsprozesse (6Programme mit 10 Stufen)
Getriebemotor (Übersetzung: 10:1)
Digitales LCD zeigt U/Min, Leistungsbalkengrafik, Status und Programmierung
Speziell entwickelter Zahnriemen