Zink-Formalin-Fixativ
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPYGesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Zinkformalin-Fixiermittel ist ein nicht ausfällendes Fixiermittel. Dieses Fixiermittel ist mit histochemischen, immunchemischen und speziellen Färbungen kompatibel. Es kann mit automatisierten Gewebeprozessoren und auch in manuellen Methoden verwendet werden. Die Zinkchloridkomponente der Formulierung erhöht die Steifigkeit der Zellkomponenten, damit sie nachfolgenden Verarbeitungs-, Schnitt- und Färbeverfahren standhalten. Gewebeproben, die zunächst mit einer 10% neutral gepufferten Formalinlösung fixiert wurden, können mit dem Zinkformalin-Fixiermittel nachfixiert werden.
Zink-Formalin-Fixativ ist ein ausgezeichnetes morphologisches Konservierungsmittel für Kern- und Zytoplasmakomponenten. Kann neutral gepuffertes Formalin für routinemäßige Gewebe- und immunhistochemische Verfahren ersetzen. Es ist ein nicht ausfällendes Fixativ, das mit automatisierten und manuellen Methoden verwendet werden kann.