Drucken
Disposable particle filtering respirators, Comfort-Line, zetMask®
Lieferant: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
30941-94
ZVGA30941-94EA 33.1 EUR
ZVGA30941-94
Disposable particle filtering respirators, Comfort-Line, zetMask®
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
The particle-filtering half-masks of the Comfort line feature an extremely low breathing resistance combined with a high filtering capacity. This also applies for masks without exhalation valve.
  • High quality mask
  • Flat folding , individually hygienically packed
  • With elastic bands
  • Colour coded
Zertifizierungen: EN 149:2001