Messer zum Öffnen von Verpackungen
Messer zum Öffnen von Verpackungen
Spezielle Messer zum Öffnen von Reinraum-Verpackungen sind als Einweg- oder Mehrweg-Variante erhältlich.
Die Einweg-Variante hat eine automatisch versenkbare Sicherheitsklinge. Ein Auswechseln der Klinge ist nicht erforderlich. Durch Gammastrahlung sterilisiert.
Die Mehrweg-Variante ist aus Edelstahl, autoklavierbar und mit auswechselbarer Klinge. 
Wiederverwendbares Messer