Antistatische Polyethylen-Verpackungen
Antistatische Polyethylen-Verpackungen
Merkmale:
  • Ultrasauberes Polyethylen in rosa
  • Nicht korrosiv
  • Weitgehend chemikalienbeständig
  • Wahlweise als Flachbeutel oder Schlauchfolie erhältlich
  • Einfach verschließbar durch Hitzeversiegelung (Siegeltemperatur: 120 bis 200° C)
  • Konformitätszertifikat bei jeder Lieferung
Flachbeutel:
  • Verschiedene Breiten und Längen
  • Standardstärke: 0,150 mm
  • Wahlweise auch mit Selbstklebeverschluss
Schlauchfolie:
  • Verschiedene Breiten und Längen
  • Standardstärke: 0,150 mm
  • Die ideale Verpackung für überlange Sterilgüter
  • Schlauchfolie auf Kunststoffkern
Kontaktieren Sie uns Contact us