Drucken
Brommethylmethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
005432-25G 005432-100G
FLUO005432-25GEA 0 EUR
FLUO005432-25G FLUO005432-100G
Brommethylmethylether
Brommethylmethylether
Formel: C₂H₅BrO
MW: 124.97 g/mol
MDL Number: MFCD00000171
CAS-Nummer: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3 III