Drucken

3',4'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

FLUO023159-1GEA 167 EUR
FLUO023159-5G FLUO023159-1G
3',4'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon
3',4'-Dichlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,01 g/mol
MDL Number: MFCD01319995
CAS-Nummer: 125733-43-9
EINECS: 000-000-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR