6-Aminonicotinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
MQ100
A68203-1G
A68203-5G
SIALA68203-1GEA
148
EUR
SIALA68203-1G
SIALA68203-5G
6-Aminonicotinamid, Sigma-Aldrich®
6-Aminonicotinamid
Formel:
C₆H₇N₃O MW: 137.14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS-Nummer: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |