Ethylarachidonat
Lieferant: CAYMAN
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
10008200-100
10008200-25
10008200-50
CAYM10008200-100EA
97
EUR
CAYM10008200-100
CAYM10008200-25
CAYM10008200-50
Ethylarachidonat
Ethylarachidonat
Formel:
C₂₂H₃₆O₂ |
MDL Number:
MFCD00038340 CAS-Nummer: 1808-26-0 |