6-Brom-1-hexanol
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Brom-6-hydroxyhexan
, Hexamethylenbromhydrin
MSPPST01360-1KGEA
0
EUR
MSPPST01360-1KG
6-Brom-1-hexanol
6-Brom-1-hexanol
Formel:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH MW: 181,07 g/mol Siedepunkt: 105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,3838 g/cm³ (24 °C) Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002983 CAS-Nummer: 4286-55-9 EINECS: 000-000-0 |