Drucken
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-624
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
26085-3390 26085-3330 26085-3410 26085-3960 26085-4080 26085-4090 26085-4900 26085-4950 26085-4960 26085-3320
555-8886EA 901 EUR
555-8886 555-8887 555-8885 555-8884 555-8883 555-8882 555-8881 555-8880 555-8941 555-8888
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-624
Chromatographiesäulen
Diese GC-Säulen eignen sich ideal für die EPA-Methoden 624 und 608.
  • Phase mit mittlerer Polarität
  • Ermöglicht die Trennung von 2-Nitropropan aus 1,1-Dichlorpropanon gemäß EPA-Methode 524.2 Revision IV