4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
COBBOT-0082-5GEA
196
EUR
COBBOT-0082-5G
COBBOT-0082-1G
4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄BrNO₂S |
MDL Number:
MFCD01215086 CAS-Nummer: 1984-28-7 EINECS: 000-000-0 |