Drucken
Kaliumnitrat-[15N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
335134-1G 335134-250MG
SIAL335134-1GEA 162 EUR
SIAL335134-1G SIAL335134-250MG
Kaliumnitrat-[15N] (98% ¹⁵N), Sigma-Aldrich®
Kaliumnitrat-[15N]
Formel: KNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075049
CAS-Nummer: 57654-83-8