Wasserstoffperoxid 35% zA
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
19311.3110
19311.4110
KRAF19311.3110EA
87.3
EUR
KRAF19311.3110
KRAF19311.4110
Wasserstoffperoxid 35% zA
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Melting Pt: < 0 °C Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,04798 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...