Drucken
Wasserstoffperoxid 12%, extra_pure
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
12899.3110 12899.4110 12899.5110
KRAF12899.3110EA 61 EUR
KRAF12899.3110 KRAF12899.4110 KRAF12899.5110
Wasserstoffperoxid 12%, extra_pure
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Melting Pt: -0.41
Dichte: 1.11
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2984
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,04798