Drucken
Wasserstoffperoxid 5%, technical Desinfectant_tubes
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
12252.5110 12252.6110 12252.7110
KRAF12252.5110EA 85.4 EUR
KRAF12252.5110 KRAF12252.6110 KRAF12252.7110
Wasserstoffperoxid 5%, technical Desinfectant_tubes
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Melting Pt: -0.41
Dichte: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798