Drucken

Wasserstoffperoxid 5%, extra_pure

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Gefahr

13228.3110 13228.4110 13228.5110
KRAF13228.3110EA 42.8 EUR
KRAF13228.3110 KRAF13228.4110 KRAF13228.5110
Wasserstoffperoxid 5%, extra_pure
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Melting Pt: -0.41
Dichte: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR