Drucken
1-Allylimidazol 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
335170250 335171000
ACRO335170250EA 52.6 EUR
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazol 97%
1-Allylimidazol
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 212…213 °C
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037894
CAS-Nummer: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %