Drucken
2-Nitrobenzolsulfenylchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
161330100 161330500
ACRO161330100EA 52.9 EUR
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzolsulfenylchlorid 98%
2-Nitrobenzolsulfenylchlorid
Formel: C₆H₄ClNO₂S
MW: 189.62 g/mol
Melting Pt: 70…75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007128
CAS-Nummer: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %