Drucken
Sterilisation Boxes for Pipettes
Lieferant: Nickel-Electro
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
NICK6199EA 164 EUR
NICK6199
Sterilisation Boxes for Pipettes
Boxen Pipetten-Sterilisationsbehälter
Round sterilising pipette cans made of stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance