Drucken
Capillary columns, TraceGOLD™ TG-5SilMS Fast
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
26096-5780 26096-2760
555-8646EA 809 EUR
555-8646 555-8653
Capillary columns, TraceGOLD™ TG-5SilMS Fast
Chromatographiesäulen
These columns are designed for low bleed and reduced susceptibility to oxidation.
  • Low polarity, silarylene phase
  • High thermal stability - maximum temperatures up to 330/350 °C