Drucken
Adhesion slides, StarFrost®
Lieferant: KNITTEL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
VS11371077FKA VS113711FEC.01
KNITVS11371077FKAEA 17.6 EUR
KNITVS11371077FKA KNITVS113711FEC.01
Adhesion slides, StarFrost®
Objektträger Adhäsions-Objektträger
Borosilicate glass with silane coating.
  • Standard colours
  • Free polar bonds
  • Marking area for easy identification