Drucken
Flammfeste Hose, BizFlame™ Plus, FR56
Lieferant: Portwest Clothing
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
FR56NARM FR56NARS FR56NARL FR56NARXL FR56NARXXL FR56NARXXXL
PRTWFR56NARMEA 88.7 EUR
PRTWFR56NARM PRTWFR56NARS PRTWFR56NARL PRTWFR56NARXL PRTWFR56NARXXL PRTWFR56NARXXXL
Flammfeste Hose, BizFlame™ Plus, FR56
Arbeitskleidung
Diese Hose besteht aus 99% Baumwolle, verwoben mit 1% Carbonfasern. Das Gewebe verfügt über flammhemmende und antistatische Eigenschaften und ist daher ideal für die Offshore- und Schweißindustrie.
  • Doppelt genäht, Industriewäsche, reflektierendes Band an den Unterschenkeln für bessere Sichtbarkeit
  • Verdeckter Messing-Frontreißverschluss
  • Gesäßtasche, Knieschutztaschen
  • Verstellbarer Saum
Gewicht: 350 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1), EN ISO 11611 (A1+A2, Klasse 2), EN 1149-5