Drucken
Precision digital thermometer, type K
Lieferant: Greisinger
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
GRSG600045EA 135 EUR
GRSG600045
Precision digital thermometer, type K
Precision quick response requirement in liquids, soft media and air/gases.
  • Offset and slope input
  • HOLD function
  • Minimum/maximum value memory
Standared flat pin plug probe connection, suitable for type K - probes.
Lieferumfang: Supplied with a nine-volt battery.