Drucken
Schwimmende Gestelle
Lieferant: Edvotek
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
EDVO689EA 29.4 EUR
EDVO689
Schwimmende Gestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
Das schwimmende Gestell ist ideal für schwimmende Röhren in Wasserbädern und Wannen.
Länge: 11,43 cm
Breite: 7,62 cm