Salpetersäure 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Gefahr
|
5600-02EA
0
EUR
5600-02
Salpetersäure 0.1 N, BAKER ANALYZED® volumetrische Lösung, J.T.Baker®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa) Melting Pt: -42 °C Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8,III REACH: 01-2119487297-23 Merck Index: 13,06610 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Normality | 0.0995 - 0.1005 |
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material |