Drucken
Orbitalschüttler
Lieferant: Hettich
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
HETT60905EA 0 EUR
HETT60905
Orbitalschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Das robuste Metallgehäuse dieses Schüttlers macht ihn temperaturbeständig bis +65 °C und garantiert eine lange Lebensdauer. Je nach den jeweiligen mikrobiologischen Anwendungen ist er mit unterschiedlichen Plattformen erhältlich. Passt in Inkubatoren mit und ohne Kühlung.