Drucken
MES Natriumsalz , EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Synonyms: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure NatriumsalzNatrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonatMES Na
1.37073.9025EA 0 EUR
1.37073.9025
MES Natriumsalz , EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
MW: 217,22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
UN: 0000