Drucken
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20051-1 20051
20051-1EA 151 EUR
20051-1 20051.
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 660C)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Goat) (goat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 660C Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Goat