Drucken
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 680)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20065 20065-1
20065.EA 348 EUR
20065. 20065-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 680)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 680 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse