Drucken
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 770)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20078 20078-1
20078.EA 348 EUR
20078. 20078-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 770)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 770 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Rabbit