Drucken
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20085-1 20085
20085-1EA 121 EUR
20085-1 20085.
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig