Drucken
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20094 20094-1
20094.EA 359 EUR
20094. 20094-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rat) (rat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 568 Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Rat