Drucken
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20194 20194-1
20194.EA 368 EUR
20194. 20194-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680R)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 680R Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Mouse