Drucken
Anti-IgG2b Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20271 20271-1
20271.EA 385 EUR
20271. 20271-1
Anti-IgG2b Goat Polyclonal Antibody (CF™ 640R)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG2b (Mouse) (mouse IgG2b)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse