Drucken
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20301 20301-1
20301.EA 466 EUR
20301. 20301-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 568 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse