Drucken
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Lieferant: Biotium
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
20311 20311-1
20311.EA 359 EUR
20311. 20311-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Antikörper
Type: Secondary
Antigen: IgG (Chicken) (chicken IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Chicken