Drucken
Reaktionsgefäße, 0,5/1,5/2,0 ml, SuperClear
Lieferant: VWR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
VWR®
VWRU89004-308EA 0 EUR
VWRU89004-304 VWRU89004-290 VWRU89004-308 VWRU89004-292 VWRU89004-282 VWRU89004-286 VWRU89004-320 VWRU89004-300 VWRU89004-302
Reaktionsgefäße, 0,5/1,5/2,0 ml, SuperClear
Röhrchen Reaktionsgefäße
Ultra-durchsichtige PP-Harz-Reaktionsgefäße, mit Graduierung.
Verpackung: Unsterile Reaktionsgefäße und Kappen sind in wiederverschließbaren Beuteln verpackt. Sterile Gefäße mit anhängenden Kappen sind in sterilen Beuteln mit 50 Röhrchen, 10 Beutel/Packung verpackt.