Drucken
Precision digital thermometer, GMH 175
Lieferant: Greisinger
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
GRSG600054EA 112 EUR
GRSG600054
Precision digital thermometer, GMH 175
Thermometer Digitalthermometer Präzisionsthermometer, digital
This reference meter is dedicated for any calibration requirement in liquids, soft media and air/gases.
  • Offset and slope input
  • HOLD function
  • Minimum/maximum value memory
PT 100 probe connection via two-pin plug-in probe.
Lieferumfang: Supplied with a nine-volt battery.