Drucken
Precellys® RNA Kits
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
PEQL12-7611-01EA 370 EUR
PEQL12-7611-01 PEQL12-7611-00 PEQL12-7631-00 PEQL12-7621-00
Precellys® RNA Kits
Precellys® RNA Kits für die Homogenisierung von Bodenproben, Mikroorganismen, tierischen Geweben oder Pflanzenmaterial und die anschließende Isolierung von bis zu 100 µg hochreiner Gesamt-RNA. Optimierte Aufschlusskügelchen für die Homogenisierung im Precellys® 24 im Lieferumfang enthalten.
  • Optimierte Kitkombinationen mit integriertem Homogensierungs schritt für die Isolierung hochreiner Nukleinsäuren
  • Zeitersparnis durch kürzeste Lysezeiten auch bei widerstandsfähigen Zellen und Geweben
  • Höhere Ausbeuten aufgrund besonders effektiver Freisetzung der Zielmoleküle und geringster Probenverluste
  • Ideal für die Verwendung im Homogenisator Precellys® 24
  • Safety-Line-Säulen mit Schnappdeckel für den sicheren Schutz vor Kontaminationen
Precellys® Bacterial/Fungal RNA Kit
Ideal für schwer lysierbare Pilze, Hefen, gram+ Bakterien und Sporen. Inklusive Precellys Glas Kit 0,5 mm für das effektive Homogenisieren von Mikroorganismen. Für bis zu 100 mg Pilzmaterial, 5×107 Hefezellen oder 1×109 Bakterien pro Säule.
Precellys® Tissue RNA Kit
Ideal für widerstandsfähige Gewebe wie Tumorbiopsien, Mauseschwänze, Knorpel und Bindegewebe. Inklusive Precellys Keramik Kit 1,4/2,8 mm für das effektive Homogenisieren unterschiedlichster tierischer Gewebe. Für bis zu 20 mg Gewebe pro Säule.
Precellys® Plant RNA Kit
Ideal for plant stems, roots and leaves. With two different lysis buffers, suitable for use with samples with high phenolic or polysaccharide concentrations. Kit includes Precellys 1,4/2,8 mm ceramic beads for effective tissue homogenisation. Sample size up to 100 mg plant tissue material per column.