Drucken
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
40944.BW 40944.BZ
40944.BWEA 24.4 EUR
40944.BW 40944.BZ
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00148499
Applications: Filtration, electrodes