N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
|
Achtung
|
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
20.3
EUR
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-ε-caprolactam
Formel:
C₈H₁₃NO MW: 139.20 g/mol Siedepunkt: 128 °C (21 mmHg) Melting Pt: 32…36 °C Dichte: 1.029 Flash-Pt: 101 °C (214 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00080693 CAS-Nummer: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |