Drucken
Agarose 4% B - CL, vernetzt, Kugeln
Lieferant: ALFA (AESAR)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
H32305.AUEA 781 EUR
H32305.AU
Agarose 4% B - CL, vernetzt, Kugeln
Agarose
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 60 bis 90 °C
Dichte: 1,040
Flash-Pt: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
UN: 1170
ADR: 3,III