Drucken

1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 98%

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Achtung

H64737.06EA 222.56 EUR
H64737.06
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol 98%
1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Formel: C₉H₈ClN₃O
MW: 209,633 g/mol
Melting Pt: 141…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00140928
CAS-Nummer: 133902-66-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR