Drucken
2,5-Dimethylcinnamic acid ≥98%
Lieferant: ALFA (AESAR)
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
L01799.04EA 72.8 EUR
L01799.04
2,5-Dimethylcinnamic acid ≥98%
2,5-Dimethylcinnamic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Melting Pt: 129…131 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014377
CAS-Nummer: 95883-10-6