Drucken
Getreideöl NF
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
CO136-200LTBL CO136-4LTGL CO136-25ML
SPCMCO136-200LTBLEA 3850 EUR
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML
Getreideöl NF
Getreideöl
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 0.918 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00130865
CAS-Nummer: 8001-30-7
EINECS: 232-281-2