Drucken
cis-Epoxysuccinsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Achtung
372640050 372640250
ACRO372640050EA 108 EUR
ACRO372640050 ACRO372640250
cis-Epoxysuccinsäure 97%
cis-Epoxysuccinic acid
Formel: C₄H₄O₅
MW: 132.07 g/mol
Melting Pt: 133…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191645
CAS-Nummer: 16533-72-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %